Learn More
VITLAB™ Probetas de medición de perfil bajo de polipropileno de clase B
Utilice estas probetas para aplicaciones de medición de volumen y del sector alimentario. Las probetas de medición de perfil bajo de polipropileno de clase B VITLAB™ incluyen escala en relieve fácil de leer y marcas anulares en los puntos de escala principales.
Marca: VITLAB™ 643941
Descripción
- Probeta graduada de polipropileno muy transparente
- Calibrado (pulgadas)
- Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706.
- La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
Especificaciones
Polipropileno | |
Clase B | |
5 ml | |
Redondo | |
Probeta graduada |
±5 ml | |
51 mm | |
± 5 ml | |
192 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.