Learn More
VITLAB™ Probetas de medición de perfil bajo de polipropileno de clase B
Utilice estas probetas para aplicaciones de medición de volumen y del sector alimentario. Las probetas de medición de perfil bajo de polipropileno de clase B VITLAB™ incluyen escala en relieve fácil de leer y marcas anulares en los puntos de escala principales.
32.50€ - 77.65€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Clase | Clase B |
Forma | Redondo |
Tipo | Probeta graduada |
Código de producto | Marca | dimCapacityMetric | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | dimCapacityMetric | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11803672
|
VITLAB™
645941 |
20 ml |
77.65€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11873662
|
VITLAB™
642941 |
2 ml |
51.60€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11883662
|
VITLAB™
643941 |
5 ml |
40.30€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11853662
|
VITLAB™
640941 |
0,5 ml |
32.50€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11893662
|
VITLAB™
644941 |
10 ml |
54.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11863662
|
VITLAB™
641941 |
1 ml |
41.40€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Probeta graduada de polipropileno muy transparente
- Calibrado (pulgadas)
- Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706.
- La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
Especificaciones
Polipropileno | |
Clase B | |
Redondo | |
Probeta graduada |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
VITLAB™ Probetas de medición de perfil bajo de polipropileno de clase B