Learn More
VITLAB™ Probetas de medición de perfil alto de SAN de clase A
Use these cylinders for food industry and volume measurement applications. VITLAB™ Class B SAN Tall Form Measuring Cylinders feature easy to read, raised scale and ring marks at the primary scale points. Hexagonal base with bottom studs provides high stability.
66.75€ - 102.00€
Especificaciones
Tipo base | Hexagonal |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN 12681, ISO 6706 |
Class | B |
Tipo | Probeta de medición graduada |
Forma | Redondo |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15721996
|
VITLAB™
64991 |
100 ml |
95.30€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10787395
|
VITLAB™
65091 |
250 ml |
75.70€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15731996
|
VITLAB™
65191 |
500 ml |
102.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15711996
|
VITLAB™
64891 |
50 ml |
66.75€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Crystal clear graduated cylinder
- Calibrated (In)
- Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706.
- Thermal stress up to 80°C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded
Especificaciones
Hexagonal | |
B | |
Redondo | |
Escala en relieve y marcas anulares en los principales puntos de la escala |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Probeta de medición graduada | |
SAN | |
60 °C |