Learn More
Zwiebel™ Pesas de caja de clase F1
Uso con instrumentos de pesaje de clase II de precisión media. Las pesas de caja de clase F1 de Zwiebel™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase F2.
Marca:  Zwiebel™ PBI23075
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12051633
  • 85.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Especificaciones
2 g
± 0,12 mg
Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Zwiebel™ Pesas de caja de clase F1 > Masa: 2 g; tolerancia: ±0,12mg