Learn More
Tenak™ Gradilla clásica para congeladores horizontales, altura de caja de 100 mm, con cajas
La gradilla clásica es adecuada para su uso con todos los modelos de congeladores horizontales.
Marca: Tenak™ TE21468B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se suministra con una varilla de fijación para sujetar las cajas de crioconservación
- Mida la altura interior del congelador para elegir la gradilla adecuada
- Fabricadas en acero inoxidable
- Cajas de cartón estándar con separadores de 9 x 9 celdas
Especificaciones
Cajas de cartón blanco con separadores de 9 x 9 celdas | |
Acero inoxidable | |
Congeladores horizontales | |
100 mm (caja) |
Cajas (3) | |
3 | |
140 x 140 x 320 mm |
Título del producto
Tenak™ Gradilla clásica para congeladores horizontales, altura de caja de 100 mm, con cajas > Admite: 3 cajas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido