missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Gradilla clásica para congeladores horizontales, altura de caja de 100 mm, con cajas
La gradilla clásica es adecuada para su uso con todos los modelos de congeladores horizontales.
94.75€ - 127.00€
Especificaciones
Incluye | Cajas de cartón blanco con separadores de 9 x 9 celdas |
---|---|
Admite | Cajas (6) |
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Congeladores horizontales |
Altura (métrico) | 100 mm (caja) |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15200514
|
Tenak™
TE21474B |
Cajas (6) |
127.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15240504
|
Tenak™
TE21468B |
Cajas (3) |
94.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15260504
|
Tenak™
TE21470B |
Cajas (4) |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15280504
|
Tenak™
TE21472B |
Cajas (5) |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Beschrijving
- Se suministra con una varilla de fijación para sujetar las cajas de crioconservación
- Mida la altura interior del congelador para elegir la gradilla adecuada
- Fabricadas en acero inoxidable
- Cajas de cartón estándar con separadores de 9 x 9 celdas
Specificatie
Cajas de cartón blanco con separadores de 9 x 9 celdas | |
Acero inoxidable | |
100 mm (caja) |
Cajas (6) | |
Congeladores horizontales |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Tenak™ Gradilla clásica para congeladores horizontales, altura de caja de 100 mm, con cajas