Learn More
Emma Safety Footwear Clay S3 Shoe
If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Clay.
Marca: Emma Safety Footwear MM98156946
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Zapatos de seguridad S3 con suela para trabajar en condiciones húmedas
- Sin metal
- El zapato de seguridad nacido en la calle. Si lo que prefiere usar son tenis pero necesita un calzado más seguro para el trabajo, no busque más allá Clay. Un zapato de seguridad sin metal con la apariencia y la comodidad de una zapatilla clásica.
- Recibe su nombre del talón reforzado de gran apoyo.
- Este talón, junto con la suela reforzada y amortiguadora del zapato, mantiene los tobillos, las espinillas y las articulaciones libres de estrés y lesiones.
- Cordones DenimX con una historia. Hecho de vaqueros reciclados para nuestros zapatos de seguridad circulares.
- Industrias:
- Transporte y logística
- Componentes electrónicos
- Construcción y tecnología
- Fabricación
- Naturaleza y medio ambiente
Especificaciones
ISO 20345:2011 | |
Negro | |
Hydro-Tec antibacteriano | |
46 | |
Bajo |
Cordones | |
Logística y transporte, electrónica, construcción y tecnología, fabricación, naturaleza y medio ambiente | |
Nobuck, Nobuck engrasado | |
Extraanchos | |
Zapato de seguridad |