Learn More
Emma Safety Footwear Clay S3 Shoe
If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Clay.
125.08€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro |
Para utilizar con (aplicación) | Logística y transporte, electrónica, construcción y tecnología, fabricación, naturaleza y medio ambiente |
Material de revestimiento | Hydro-Tec antibacteriano |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17562636
|
Emma Safety Footwear
MM98156941 |
41 |
125.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17572636
|
Emma Safety Footwear
MM98156942 |
42 |
125.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17582636
|
Emma Safety Footwear
MM98156943 |
43 |
125.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17592636
|
Emma Safety Footwear
MM98156945 |
45 |
125.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17502646
|
Emma Safety Footwear
MM98156946 |
46 |
125.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17512646
|
Emma Safety Footwear
MM98156947 |
47 |
125.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17522646
|
Emma Safety Footwear
MM98156948 |
48 |
125.08€
1 par |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- S3-Safetyshoe with sole plate for wet work
- Metal Free
- The streetborn safety shoe. If trainers are what you prefer to wear but you need a safer shoe for work, look no further than the Clay. A no compromise metal free safety shoe that looks and feels like a classic sneaker.
- It gets its name from the highly supportive reinforced heel.
- This heel together with the shoe's reinforced, shock absorbing sole keeps ankles, shins and joints free from stress and injury.
- DenimX laces with a story. Made from recycled jeans for our circular safety shoes.
- Industries:
- Logistics & transport
- Electronics
- Construction & technology
- Manufacturing
- Nature & environment
Especificaciones
ISO 20345:2011 | |
Negro | |
Hydro-Tec antibacteriano | |
Extraanchos | |
Zapato de seguridad |
Cordones | |
Logística y transporte, electrónica, construcción y tecnología, fabricación, naturaleza y medio ambiente | |
Nobuck, Nobuck engrasado | |
Bajo |