Learn More
BCR™ Máscara facial para sala limpia
Las máscaras de Berkshire proporcionan eficacia de filtración al mismo tiempo que ofrecen comodidad de uso prolongado a los operadores, y están diseñadas para proteger su sala limpia o su entorno controlado de la contaminación humana
Marca: BCR™ BM210ELK50B
628.97 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
- El cuerpo extraancho de la máscara reduce la piel expuesta y brinda una mejor cobertura para rostros más grandes
- Medio de filtro: El polipropileno fundido por soplado proporciona una eficacia superior de filtración de partículas y bacterias
- La unión ultrasónica reduce la contaminación y la desgasificación
Especificaciones
Máscara facial para sala limpia | |
Ganchos para los oídos | |
Large | |
210 x 90 mm | |
Class 10-100,000 (ISO 4-8) | |
BM210 |
Azul claro | |
Polipropileno | |
No estéril | |
ASTM F2299, ASTM F2101 | |
Industrial Manufacturing, Medical Device, Microelectronics, Pharmacy, Food Processing | |
Envasado a granel |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
210325-1 | Declaration of Conformity | 08/04/2024 | BM210ELK50B |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers