Learn More
BCR™ Máscara facial para sala limpia
Las máscaras de Berkshire proporcionan eficacia de filtración al mismo tiempo que ofrecen comodidad de uso prolongado a los operadores, y están diseñadas para proteger su sala limpia o su entorno controlado de la contaminación humana
636.00€ - 754.00€
Especificaciones
Tipo de producto Máscara facial para sala limpia
Color Azul claro
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad ASTM F2299, ASTM F2101
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Tamaño Tipo de empaquetado Fastening Type Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Tamaño Tipo de empaquetado Fastening Type Precio Cantidad y disponibilidad  
17871690
Ver documentos Detalles de la promoción
BCR™
BM180ELK25I
180 x 90 mm Medium Envasado individual Ganchos para los oídos
672.00€
paquete de 1050
Fecha estimada de envío: 15-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17881690
Ver documentos Detalles de la promoción
BCR™
BM180ELK50B
180 x 90 mm Medium Envasado a granel Ganchos para los oídos
636.00€
paquete de 1500
Fecha estimada de envío: 15-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17891690
Ver documentos Detalles de la promoción
BCR™
BM210ELK50B
210 x 90 mm Large Envasado a granel Ganchos para los oídos
692.00€
paquete de 1500
Fecha estimada de envío: 15-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
17801700
Ver documentos
BCR™
BM210HBPU50B
210 x 90 mm Large Envasado a granel Diadema
754.00€
paquete de 1800
Fecha estimada de envío: 23-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El cuerpo extraancho de la máscara reduce la piel expuesta y brinda una mejor cobertura para rostros más grandes
  • Medio de filtro: El polipropileno fundido por soplado proporciona una eficacia superior de filtración de partículas y bacterias
  • La unión ultrasónica reduce la contaminación y la desgasificación
Especificaciones
Especificaciones
Máscara facial para sala limpia
Polipropileno
ASTM F2299, ASTM F2101
Industrial Manufacturing, Medical Device, Microelectronics, Pharmacy, Food Processing
Azul claro
No estéril
Class 10-100,000 (ISO 4-8)
Documentos
Product Certifications
Título del producto
BCR™ Máscara facial para sala limpia