Learn More
BCR™ Máscara facial para sala limpia
Las máscaras de Berkshire proporcionan eficacia de filtración al mismo tiempo que ofrecen comodidad de uso prolongado a los operadores, y están diseñadas para proteger su sala limpia o su entorno controlado de la contaminación humana
Marca:  BCR™ BM180ELK25I
638.40 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17871690
  • 672.00€ / paquete de 1050
Fecha estimada de envío: 22-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El cuerpo extraancho de la máscara reduce la piel expuesta y brinda una mejor cobertura para rostros más grandes
  • Medio de filtro: El polipropileno fundido por soplado proporciona una eficacia superior de filtración de partículas y bacterias
  • La unión ultrasónica reduce la contaminación y la desgasificación
Especificaciones
Especificaciones
Máscara facial para sala limpia
Ganchos para los oídos
Medium
180 x 90 mm
Class 10-100,000 (ISO 4-8)
BM180ELK
Azul claro
Polipropileno
No estéril
ASTM F2299, ASTM F2101
Industrial Manufacturing, Medical Device, Microelectronics, Pharmacy, Food Processing
Envasado individual
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote220210-1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/06/2023 Catalog NumberBM180ELK25I
Número de lote210331-1 Tipo de certificadoDeclaration of Conformity Fecha25/05/2023 Catalog Number
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BCR™ Máscara facial para sala limpia > Dimensiones: 180 x 90 mm; tipo de fijación: Tiras para las orejas, tipo de embalaje: Envasado individualmente