Learn More
Micronova™ Cinta de vinilo para salas limpias
Esta cinta de vinilo para salas limpias con adhesivo de caucho y separación limpia es extremadamente moldeable, lo que la hace perfecta para la codificación por colores, el marcado y el sellado de superficies curvas e irregulares.
Marca: Micronova™ CR100PC-1OR
Descripción
Procesada para aplicaciones en salas limpias y alrededor de ellas
- Fabricada con vinilo con adhesivo de caucho sintético que garantiza una separación limpia de los cartuchos de obleas y la mayoría de las superficies de trabajo en salas limpias
- Une con cinta y sella superficies curvas e irregulares
- Acabado mate sobre el que se puede escribir con rotuladores para salas limpias
- Envasada individualmente en bolsa de polietileno
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Naranja | |
Cinta para salas limpias | |
Sellado, codificación de colores, etiquetado, creación de lotes | |
De 16 °C a 27 °C | |
36 yd. | |
1 in |
Rubber | |
Vinilo | |
No estéril | |
60°F to 80°F | |
33 m x 25.4 mm (36 yd. x 1 in.) | |
33 m | |
25.4 mm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
048690-000 | Certificado de conformidad | 31/03/2025 | CR100PC-1OR |
047862-000 | Certificado de conformidad | 31/01/2025 | CR100PC-1OR |
047290-000 | Certificado de conformidad | 26/12/2024 | CR100PC-1OR |
046724-000 | Certificado de conformidad | 11/12/2024 | CR100PC-1OR |
046500-000 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | CR100PC-1OR |