Learn More
CleanSpace™ HALO Half Mask for PAPR Assembly
Specifically designed to work to complete the CleanSpace HALO system and clip quickly onto the power units. Half masks are made of soft silicone that readily molds to the face and does not cause allergic dermatitis.
Marca:  CleanSpace™ CS3005
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15910042
  • 194.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cuenta con el revolucionario CleanSpace HALO: ligero de peso, sin mangueras ni cinturones
  • Medias máscaras disponibles en 3 tamaños para facilitar un buen sellado y un ajuste cómodo
  • Materiales: Almohadilla suave de silicona, pinzas de nylon y policarbonato (válvula de exhalación)
  • Adaptador para pruebas de ajuste de máscara disponible para pruebas de ajuste TSI Portacount™
  • Fácil de retirar
  • Compatible con la mayoría de los protocolos de limpieza y desinfección
  • Transparente, facilita la comunicación
Especificaciones
Especificaciones
AS/NZS1716: 2012
Media máscara de PAPR
Solo media máscara
No
EN 12942
Grande
Centros de atención primaria de la salud, producción farmacéutica, laboratorios, centros de investigación con animales y personal de respuesta a emergencias/desastres
CS3005
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
If you require intrinsically safe equipment, please consult your site Intrinsically Safe approvals. These Half Masks are NOT certified intrinsically safe.