Learn More
CleanSpace™ HALO Half Mask for PAPR Assembly
Specifically designed to work to complete the CleanSpace HALO system and clip quickly onto the power units. Half masks are made of soft silicone that readily molds to the face and does not cause allergic dermatitis.
194.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | AS/NZS1716: 2012 |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 12942 |
Tipo de producto | Media máscara de PAPR |
Modelo de máscara/cabeza | Solo media máscara |
Para utilizar con (aplicación) | Centros de atención primaria de la salud, producción farmacéutica, laboratorios, centros de investigación con animales y personal de respuesta a emergencias/desastres |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15900042
|
CleanSpace™
CS3004 |
Medio |
194.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15910042
|
CleanSpace™
CS3005 |
Grande |
194.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Used with the revolutionary CleanSpace HALO: light weight, no hoses or belts
- Half masks available in 3 sizes to facilitate a good seal and a comfortable fit
- Materials: Soft silicone cushion, nylon clips and polycarbonate (exhalation valve)
- Mask Fit Test adaptor available for TSI Portacount™ fit testing
- Easy removal
- Compatible with most cleaning and disinfection protocols
- Transparent and facilitates communication
Especificaciones
AS/NZS1716: 2012 | |
Media máscara de PAPR | |
Centros de atención primaria de la salud, producción farmacéutica, laboratorios, centros de investigación con animales y personal de respuesta a emergencias/desastres |
EN 12942 | |
Solo media máscara | |
No |
If you require intrinsically safe equipment, please consult your site Intrinsically Safe approvals. These Half Masks are NOT certified intrinsically safe.