Learn More
Fisherbrand™ Matraces aforados de vidrio de borosilicato transparente
Lleve a cabo experimentos en el laboratorio con matraces aforados de vidrio de borosilicato transparente Fisherbrand™. Están graduados para una medición precisa.
Marca:  Fisherbrand™ FS68006-0010
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10014642
  • 115.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 31-10-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Graduados
  • Tapa a presión de polietileno
  • Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 1042, DIN 12664 apartado I, BS1792
10 ml
91 mm
±0,025 ml
A
Transparente
Vidrio de borosilicato
5/paquete
Sí
28 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Matraces aforados de vidrio de borosilicato transparente > Capacidad: 10 ml