Learn More
Thermo Scientific™ Placas transparentes de 96 pocillos con forma de C no estériles para inmunoanálisis
Realice inmunoensayos cuantitativos y cualitativos en fase sólida con estas placas de 96 pocillos no estériles disponibles con una gran variedad de superficies de unión.
Marca: Thermo Scientific™ 430341
111.28 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.88000kg
Alertas:
Cada lote se ha comprobado funcionalmente para establecer su unión a la inmunoglobulina G (IgG).
Descripción
Realice inmunoensayos cuantitativos y cualitativos en fase sólida con las placas transparentes de 96 pocillos con forma de C no estériles para inmunoanálisis Thermo Scientific™, entre las que se incluyen las placas Nunc™, Immulon™ y Microtiter™. Elija entre una amplia variedad de superficies de unión para unos resultados fiables y reproducibles en ensayos colorimétricos.
Placas sólidas de 96 pocillos
- Poliestireno transparente
- Opciones de cuatro superficies para conseguir una unión óptima
- Filas y columnas etiquetadas alfanuméricamente
Superficies
- PolySorp para la adsorción de moléculas hidrófobas
- MaxiSorp es hidrófila e ideal para ensayos de anticuerpos sándwich
Información para pedidos:
Tenga en cuenta que la disponibilidad puede variar según el país. 446612 incluye certificado.
Especificaciones
Sin código de barras | |
No | |
Sin tapa | |
8 x 12 | |
Transparente | |
Poliestireno | |
250 μl | |
MaxiSorp | |
60 | |
Ninguno | |
Anticuerpos (glucoproteínas) |
Hidrófilo | |
Estándar | |
Colorimétrico | |
60 cajas | |
Microplaca | |
96 | |
No estéril | |
Redondo | |
5 | |
60/caja | |
C96 |