Learn More
Fisherbrand™ Viales de vidrio transparente de diagnóstico de tipo 1
Proporciona una excelente claridad y precisión dimensional de vial a vial debido al diseño tubular.Los viales de vidrio transparente de diagnóstico de tipo 1 Fisherbrand™ están fabricados con vidrio neutro de tipo 1.
Marca:  Fisherbrand™ 102060
90.01 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 14833582
  • 99.06€ / paquete de 130
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los tapones de liofilización muestran una absorción de humedad muy baja
  • El radio inferior diseñado especialmente añade resistencia para aplicaciones de liofilización
  • Dos configuraciones de tapón disponibles: tapón de PP y tapón con revestimiento de EPE de urea para liofilización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Vidrio borosilicatado
Adecuados para aplicaciones de liofilización, todas las aplicaciones farmacéuticas y de diagnóstico
Tubular
Esterilizable en autoclave
130/paq.
28 mm
20 mL
Rosca
Rosca
63 mm
Vial de diagnóstico
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Viales de vidrio transparente de diagnóstico de tipo 1 > Capacidad:20 ml; altura:63 mm; diámetro:28mm