Learn More
Diversey™ Desinfectante ClearKlens IPA VH1
BIOPHARMA
Desinfectante listo para su uso para guantes y superficies duras no porosas
104.00€
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante de superficie
pH Desde 6 hasta 9
Esterilidad No estéril
Composición 70 % IPA/30 % Agua desionizada
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Volumen (métrico) Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
17603245
BIOPHARMA
Ver documentos
Diversey™
101105066
500 mL Solo para ES, PL, PT, RU
104.00€
6 litros
Descripción
Descripción
ClearKlens IPA es un desinfectante no estéril y listo para su uso en el sector de las ciencias de la vida. Se utiliza como desinfectante de uso general usado a la mitad y al final de la jornada. ClearKlens IPA se basa en alcohol isopropílico al 70 %. ClearKlens IPA está disponible como pulverizador con gatillo de 500 ml y como frasco de 1 l o recipiente de 5 l.
Propiedades clave
  • ClearKlens IPA es un pulverizador desinfectante de acción rápida para su uso en aplicaciones de desinfección a la mitad y al final de la jornada.
  • Tiene un amplio espectro de eficacia frente a la mayoría de las formas vegetativas de microorganismos.
  • ClearKlens IPA es seguro para su uso en superficies de contacto con alimentos y se evapora rápidamente, sin dejar residuos. Es adecuado para la desinfección de superficies, máquinas y componentes sin alcohol (transportadores, rellenos, inspectores de frascos, componentes sensibles al agua, etc.)
  • Paquete y formulación homologados por BPR
Ventajas
  • Filtrado a 0,2 μ m
  • Listo para su uso
  • Actividad eficaz de amplio espectro
  • No espumante
  • Adecuado para su uso en zonas sensibles a la humedad
  • Se evapora fácilmente sin dejar residuos
Especificaciones
Especificaciones
Desinfectante de superficie
Desde 6 hasta 9
No estéril
70 % IPA/30 % Agua desionizada