Learn More
Diversey™ Desinfectante estéril ClearKlens IPA VH1
Desinfectante listo para su uso de superficie estéril basado en IPA al 70 %
Marca: Diversey™ 101104901
Descripción
ClearKlens IPA es un desinfectante listo para su uso para el sector de salas limpias de ciencias de la vida. ClearKlens IPA se basa en alcohol isopropílico al 70 %. ClearKlens IPA está disponible como bolsa de 900 ml en pulverizadores en frasco con gatillo y como frasco de 1 l o recipiente de 5 l. El frasco de 900 ml se ha filtrado a 0,2 µm y se ha irradiado. El frasco de 1 l o el recipiente de 5 l se ha filtrado a 0,2 µm y se ha llenado asépticamente.
Propiedades clave
- ClearKlens IPA es una solución de alcohol isopropílico al 70 % y agua al 30 % para inyectables (calidad USP).
- ClearKlens IPA es un producto listo para su uso para la desinfección de superficies de trabajo y equipos de proceso en salas limpias
- El pulverizador con gatillo ClearKlens IPA 900 ml es una bolsa antisucción en el sistema de entrega de frascos para eliminar la contaminación del producto durante su uso.
- Paquete y formulación homologados por BPR
- Embolsado doble para facilitar la transferencia a la sala limpia.
Ventajas
- Listo para su uso
- Filtro de 0,2 µm
- Sometido a radiación gamma/llenado asépticamente y con bolsa doble
- Etiquetado Detex para la prueba de radiación
- Embolsado doble para facilitar la transferencia a la sala limpia
- Inodoro y no contamina
- Actividad de amplio espectro
Especificaciones
Desinfectante de superficie | |
Estéril | |
Solo para ES, GB, IE, IT y PT | |
5 L |
Desde 6 hasta 9 | |
70 % IPA/30 % WFI USP | |
4 paq. |
Seguridad y manipulación
- ClearKlens IPA VH1
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Propan-2-ol
Cada lote se suministra con: certificado de análisis, certificado de esterilidad, certificado de radiación