Learn More
Diversey™ Desinfectante estéril ClearKlens IPA VH1
Desinfectante listo para su uso de superficie estéril basado en IPA al 70 %
185.00€ - 346.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Desinfectante de superficie |
---|---|
pH | Desde 6 hasta 9 |
Esterilidad | Estéril |
Composición | 70 % IPA/30 % WFI USP |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17633235
|
Diversey™
101104901 |
5 L | Solo para ES, GB, IE, IT y PT |
346.00€
20 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17683235
|
Diversey™
101105062 |
900 mL | Solo para ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI |
185.00€
5.40 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
ClearKlens IPA is a ready to use disinfectant for the Life Sciences cleanroom industry. ClearKlens IPA is based on 70% isopropyl alcohol. ClearKlens IPA is available as 900 mL bag in bottle trigger spray, and as 1 L bottle or 5 L canister. The 900 mL bottle has been filtered to 0.2 μm and irradiated. The 1 L/5 L has been filtered to 0.2 μm and aseptically filled.
Key properties
- ClearKlens IPA is a solution of 70% isopropyl alcohol and 30% water for injection (USP quality).
- ClearKlens IPA is a ready to use product for the disinfection of work surfaces and process equipment in cleanrooms
- ClearKlens IPA 900 mL trigger spray is an antisuck back- bag in bottle delivery system to eliminate product contamination during use.
- BPR approved pack and formulation
- Double bagged for easy transfer into the cleanroom.
Benefits
- Ready to use
- 0.2 μm filtered
- Gamma irradiated/aseptically filled and double bagged
- Detex labelled for proof of irradiation
- Double bagged for easy transfer into the cleanroom
- Odorless and Non tainting
- Broad spectrum of activity
Especificaciones
Desinfectante de superficie | |
Desde 6 hasta 9 | |
Estéril | |
70 % IPA/30 % WFI USP |
Seguridad y manipulación
- ClearKlens IPA VH1
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Propan-2-ol
Cada lote se suministra con: certificado de análisis, certificado de esterilidad, certificado de radiación