Learn More
Brannan™ Clinical Thermometer with Calibration Certificate
Easy to use waterproof clinical thermometer. Complete with traceable calibration.
142.00€ - 189.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 13.3 cm |
---|---|
Material | Plastic |
Temperatura máxima | 42.9°C |
Temperatura mín. (métrico) | 32°C |
Intervalo de temperatura (imperial) | 32°C to 42.9°C |
Código de producto | Marca | Calibrated | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibrated | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17843018
|
Brannan™
11/064/2 + 49/101/0 |
3 Point Traceable |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17803028
|
Brannan™
11/064/2 + 49/503/0 |
3-point UKAS |
189.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- High accuracy, with fast response
- Safe, easy to read and simple to use
- May be used for taking oral, underarm or rectal temperature
- Temperature range: 32°C to 42.9°C
- 60 second response time
- Supplied with calibration
- Compact, accurate and durable
- Non-hazardous
- Complete with battery and instructions
Especificaciones
13.3 cm | |
42.9°C | |
32°C to 42.9°C | |
1 x LR41 | |
0,1 °C | |
2.4 cm |
Plastic | |
32°C | |
32°C to 42.9°C | |
± 0.1°C between 35.5°C and 42°C, otherwise ± 2°C | |
LCD | |
IP22 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brannan™ Clinical Thermometer with Calibration Certificate