Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para puntas de pipeta ClipTip™
Utilice las gradillas de puntas de pipeta Thermo Scientific™ ClipTip™ disponibles en tres tamaños.
Marca: Thermo Scientific™ 94410219
27.70 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Utilize Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette Tip Racks, available in three sizes.
- Gradilla pequeña: Para su uso con puntas de pipeta ClipTip 20 y 50
- Gradilla mediana: Para su uso con puntas de pipeta ClipTip 200 y 300
- Gradilla grande: Para el uso con puntas de pipeta ClipTip 1000
Información sobre pedidos:
Las gradillas se suministran sin puntas ni insertos
Especificaciones
ClipTip rack vacío, pequeño | |
ClipTip rack vacío | |
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ | |
ClipTip™ |