Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para puntas de pipeta ClipTip™
Utilice las gradillas de puntas de pipeta Thermo Scientific™ ClipTip™ disponibles en tres tamaños.
32.65€ - 35.70€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13256249
|
Thermo Scientific™
94410219 |
ClipTip rack vacío, pequeño |
32.75€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15922021
|
Thermo Scientific™
94410619 |
ClipTip rack vacío |
32.65€
paquete de 8 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13286259
|
Thermo Scientific™
94410519 |
ClipTip rack vacío, mediano |
35.70€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13236269
|
Thermo Scientific™
94410819 |
ClipTip rack vacío, grande |
32.75€
paquete de 8 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Utilize Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipette Tip Racks, available in three sizes.
- Gradilla pequeña: Para su uso con puntas de pipeta ClipTip 20 y 50
- Gradilla mediana: Para su uso con puntas de pipeta ClipTip 200 y 300
- Gradilla grande: Para el uso con puntas de pipeta ClipTip 1000
Información sobre pedidos:
Las gradillas se suministran sin puntas ni insertos
Especificaciones
ClipTip rack vacío | |
ClipTip™ |