Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta ClipTip™
Asegure un sellado seguro en todas las muestras, con estas puntas de pipeta. Una tecnología de bloqueo única e innovadora garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas.
Marca: Thermo Scientific™ 94410043
60.40 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25076" para aplicar la oferta.
Descripción
Asegure un sellado seguro de todas las muestras. Las puntas de pipeta Thermo Scientific™ ClipTip™ aportan un sellado seguro con una tecnología de bloqueo única e innovadora que garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas. Trabaje con una confianza que nunca antes había experimentado sabiendo que, una vez que las haya colocado, las puntas se quedarán perfectamente fijadas en su posición y no se aflojarán ni se soltarán, con independencia de la presión que aplique. El innovador diseño con tres fijaciones de bloqueo garantiza que la punta se mantenga fijada con firmeza a la pipeta F1-ClipTip hasta, y solo hasta, el momento en que la suelte.
Características:
- Las puntas de pipeta ClipTip incluyen «clips» que bloquean las puntas en su lugar y forman un sellado completo.
- Cada vez que se colocan las puntas de pipeta ClipTip, sellan a la perfección y no se aflojan, independientemente de la presión que aplique.
- La punta ClipTip se fija con firmeza en la pipeta F1-ClipTip con un ligero toque, lo que elimina la frustración a la hora de colocar las puntas en la pipeta.
Retención baja
- Cada punta de pipeta ClipTip utiliza tecnología de baja retención para propiciar la máxima recuperación de la muestra.
Calidad demostrada
- Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxinas.
Respetuosas con el medio ambiente
- El sistema de recarga ClipTip utiliza componentes reciclados y con un 30 % menos de plástico.
Gama de puntas versátil
- Cinco opciones de tamaño disponibles: 20, 50, 200, 300 y 1000 μl
Trazabilidad inmediata
- Cada inserto de punta tiene información del volumen y del lote impreso con tinta; la cómoda clave de color facilita la correspondencia del color del tapón del émbolo de la pipeta F1-ClipTip con el inserto de la gradilla de puntas de pipeta ClipTip correspondientes.
Nota:
la disponibilidad puede variar según el país.
Servicio Técnico
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
ClipTip 12.5, sin filtro, estéril, rack | |
Sin filtro | |
No Autoclavable | |
3,0 cm | |
Estándar | |
Rosa | |
ClipTip™ |
12,5 μL | |
Estéril | |
1,18 in | |
Racl | |
10 x 96 puntas/rack | |
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™, Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ | |
Estériles y preparados para PCR |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.