Learn More
Buerkle™ Dispensador Close-it™
El dispensador Buerkle™ Close-it™ garantiza un almacenamiento seguro y una extracción sencilla de las etiquetas.
Marca: Buerkle™ 5303-9000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para Close-it de tamaño estándar de 95 x 95 mm o Close-it de tamaño grande de 150 x 150 mm
- Garantiza un almacenamiento seguro y una extracción sencilla de las etiquetas.
- Las etiquetas se pueden escribir cómodamente gracias a la placa de marcado
Especificaciones
Dispensador de etiquetas | |
95 x 95 mm | |
Aluminio | |
Etiquetas de tamaño estándar Close-it de 95 × 95 mm |
Título del producto
Buerkle™ Dispensador Close-it™ > 95 x 95 mm (L x An)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido