Learn More
Fisherbrand™ Placas de Petri de perfil bajo de plástico
Gama de placas de Petri asépticas o estériles de gran calidad perfecta para el cultivo celular o microbiano, o para la recogida, examen y almacenamiento de muestras.
Marca: Fisherbrand™ FB51508
80.63 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24345" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
Poliestireno | |
Placa de Petri | |
1 | |
90 mm |
Estéril | |
600/caja | |
16,2 mm |
Videos
-
Fisherbrand Advantage aspiration system