Learn More
Tuttnauer Closed Basket
This Closed Basket is a stainless steel container for waste.
Marca:  Tuttnauer ZEA830-0035
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17829568
  • 262.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Closed basket for the sterilization of waste.
  • The use of this basket prevents the autoclave from getting dirty.
Especificaciones
Especificaciones
9.5 gal.
45 cm
13.6 in.
Autoclave Basket
350 x 450 mm
43.3 L
18 in.
34.5 cm
Acero inoxidable