Learn More
Liebherr™ Combinado refrigerador-congelador NoFrost serie CN
Proporciona una avanzada tecnología de refrigeración para garantizar la frescura a largo plazo de los productos. Los combinados refrigerador-congelador NoFrost Liebherr™ serie CN disponen de un control de temperatura preciso e independiente para cada compartimento del congelador y del refrigerador, una excelente eficiencia energética y multitud de funciones avanzadas.
Marca:  Liebherr™ CN 3033
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12088251
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • NoFrost: Utiliza un sistema de recirculación de aire frío que elimina la humedad para garantizar que en el congelador nunca se forma escarcha y que los alimentos no se queman por sobrecongelación
  • DuoCooling: Los circuitos de refrigeración completamente separados impiden el intercambio de aire y humedad entre los compartimentos para evitar que se transfieran los olores y que los alimentos se sequen
  • SuperFrost: Reduce rápidamente la temperatura hasta los – 32 °C para conservar las vitaminas esenciales de los alimentos y vuelve al modo normal de forma automática cuando están completamente congelados
  • VarioSpace con estante botellero: Permite sacar el máximo partido del espacio, almacenar artículos grandes y guardar o sacar los productos fácilmente gracias a los cajones, los estantes extraíbles y el estante para almacenar las botellas tumbadas
  • Compartimentos transparentes FrostSafe: Los cajones extraaltos quedan completamente cerrados para evitar la pérdida de aire frío y tienen el frontal transparente para ver el interior de forma fácil sin abrir el cajón
  • Enfriamiento uniforme con alarmas acústicas: El ventilador de refrigeración por aire forzado distribuye el aire frío de manera uniforme para mantener el contenido fresco y se combina con las alarmas acústicas que avisan de cambios en la temperatura o si las puertas se quedan abiertas
  • Controles electrónicos: La mayoría de los modelos incluyen el controlador electrónico Comfort con pantalla MagicEye y varios pueden controlarse remotamente con el dispositivo SmartDevice
  • Puerta ergonómica con bisagras reversibles: Fácil de abrir y de limpiar y con espacios totalmente flexibles
Especificaciones
Especificaciones
79 L
SwingLine con asa Slimline
Intercambiable a la derecha
2 (frigorífico), 3 (congelador)
4 (2 para frascos, 2 para latas)
Automático
R600a
LCD
Blanco
LED
63D x 55W x 180H cm
1,4 A
50 Hz
197 L
2
Roller system in fridge, FrostSafe in freezer
4 (3 Adjustable, 1 Folding) + Bottle Shelf (Refrigerator); 3 (Under Drawers Freezer)
Forced-air, Fan-assisted
Child Lock System
Acero
In back, for pushing from behind
DuoCooling con alarma para temperatura
CN3033
0.724 kWh / 24 hr, 271 kWh / yr
220/240 V
163 w