Learn More
Liebherr™ Refrigerador Comfort Serie S
Proporciona una avanzada tecnología de refrigeración para garantizar la frescura a largo plazo de los productos.Los combinados refrigerador-congelador NoFrost Liebherr™ serie CN disponen de un control de temperatura preciso e independiente para cada compartimento del congelador y del refrigerador, una excelente eficiencia energética y multitud de funciones avanzadas.
1148.92€ - 1705.00€
Especificaciones
No. of Doors | 2 |
---|---|
Cajones | Con sistema de ruedas dentro del frigorífico y tipo FrostSafe en congelador |
N.º de cajones | 2 (refrigerador), 3 (congelador) |
compresor | Aire forzado, asistido por un ventilador |
Descongelación | Automático |
Código de producto | Marca | Capacity (Metric) Refrigerator | Capacity (Metric) Freezer | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacity (Metric) Refrigerator | Capacity (Metric) Freezer | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12088251
|
Liebherr™
CN 3033 |
197 L | 79 L | 63D x 55W x 180H cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15500054
|
Liebherr™
CN 4015 |
269 l | 87 l | 62,5 × 60 × 201,1 cm (F × An × Al) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12098251
|
Liebherr™
CN 3513 |
231 L | 89 L | 63 x 60 x 181,7 cm (Pr x An x Al) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12028261
|
Liebherr™
CN 4056 |
275 L | 89 L | 63 × 60 × 201,1 cm (F × An × Al) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15510284
|
Liebherr™
CN 3515 |
221 l | 87 l | 62,5 × 60 × 181,7 cm (F × An × Al) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- NoFrost:Utiliza un sistema de recirculación de aire frío que elimina la humedad para garantizar que en el congelador nunca se forma escarcha y que los alimentos no se queman por sobrecongelación
- DuoCooling:Los circuitos de refrigeración completamente separados impiden el intercambio de aire y humedad entre los compartimentos para evitar que se transfieran los olores y que los alimentos se sequen
- SuperFrost:Reduce rápidamente la temperatura hasta los -32 °C para conservar las vitaminas esenciales de los alimentos y vuelve al modo normal de forma automática cuando están completamente congelados
- VarioSpace con estante botellero:Permite sacar el máximo partido del espacio, almacenar artículos grandes y guardar o sacar los productos fácilmente gracias a los cajones, los estantes extraíbles y el estante para almacenar las botellas tumbadas
- Compartimentos transparentes FrostSafe:Los cajones extraaltos quedan completamente cerrados para evitar la pérdida de aire frío y tienen el frontal transparente para ver el interior de forma fácil sin abrir el cajón
- Enfriamiento uniforme con alarmas acústicas:El ventilador de refrigeración por aire forzado distribuye el aire frío de manera uniforme para mantener el contenido fresco y se combina con las alarmas acústicas que avisan de cambios en la temperatura o si las puertas se quedan abiertas
- Controles electrónicos:La mayoría de los modelos incluyen el controlador electrónico Comfort con pantalla MagicEye y varios pueden controlarse remotamente con el dispositivo SmartDevice
- Puerta ergonómica con bisagras reversibles:Fácil de abrir y de limpiar y con espacios totalmente flexibles
Especificaciones
2 | |
2 (refrigerador), 3 (congelador) | |
Automático | |
En la parte trasera, para empujar desde atrás | |
DuoCooling con alarma para temperatura | |
1,4 A | |
50 Hz |
Con sistema de ruedas dentro del frigorífico y tipo FrostSafe en congelador | |
Aire forzado, asistido por un ventilador | |
Steel | |
Blanco | |
LED | |
220/240 V |