Learn More
Novus Biologicals™ Coagulation Factor III/Tissue Factor Antibody Pair [HRP]
Polyclonal/Monoclonal Antibody Pair
437.00€ - 1080.00€
Especificaciones
Intervalo del ensayo | 23.45 pg/mL |
---|---|
Sensibilidad del ensayo | 23.45-1500 pg/mL |
ensayo | Sandwich ELISA |
Conjugado | HRP |
Formato del kit de inmunoensayo | Sandwich ELISA Kit |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18232226
|
Novus Biologicals™
NBP2-79650-15PLATES |
15 Plates |
1080.00€
paquete de 15 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18645010
|
Novus Biologicals™
NBP2-79650-5Plates |
5 placas |
437.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Rat Coagulation Factor III/Tissue Factor.Especificaciones
23.45 pg/mL | |
Sandwich ELISA | |
Sandwich ELISA Kit | |
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Rat Coagulation Factor III/Tissue Factor. | |
Sandwich ELISA | |
2152 | |
Rabbit/Mouse | |
Cancer | |
Coagulation Factor III/Tissue Factor |
23.45-1500 pg/mL | |
HRP | |
Antibody Pairs | |
Rat | |
CD142, CD142 antigen, Coagulation factor III, coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor), FLJ17960, TF, TFA, Thromboplastin, tissue factor | |
F3 | |
RUO | |
Storage is content dependent. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Novus Biologicals™ Coagulation Factor III/Tissue Factor Antibody Pair [HRP]