Learn More
Sulfato de cobalto(II) heptahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10686812
Sulfato de cobalto(II) heptahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686812
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10686812
Marca: Thermo Scientific Acros 213101000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-24-1
Fórmula molecular CoH14O11S
Peso molecular (g/mol) 281.09
Número MDL MFCD00149658
Clave InChI MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2oMostrar másMostrar menos
PubChem CID 61444
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Punto de fusión 98.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Rojo a marrón
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal CoSO4·7H2O
Índice Merck 15,2432
Información de solubilidad Solubility in water: 362g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol
Nombre IUPAC cobalto(2+);sulfato;heptahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.09
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Densidad 2.03
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467110 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2024 Catalog Number213105000,213100025,213101000
Número de loteA0462166 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/05/2024 Catalog Number213105000,213100025,213101000
Número de loteA0461183 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2024 Catalog Number213105000,213100025,213101000
Número de loteA0459850 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/02/2024 Catalog Number213105000,213100025,213101000
Número de loteA0458075 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2023 Catalog Number213105000,213100025,213101000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Cobaltsulfate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato de cobalto(II) heptahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >