Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Cold trap with Condensate Drain
Cold trap for direct filling of cooling agents
Marca:  Lenz Laborglasintrumente™ 05355558
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10365831
  • 798.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Con llave de paso de válvula (con dispositivo de retención)
  • Para drenaje de condensación
  • Bajo consumo de agentes refrigerantes debido al diseño de doble pared
  • Conexión del aparato: toma NS 29/32
  • Conexión de la bomba de vacío: cono NS 29/32
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de politetrafluoroetileno (DURAN)
Llave de paso de válvula (con dispositivo de retención) para drenaje de condensación
500 mL
Agentes refrigerantes
1