Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Cold trap with Condensate Drain
Cold trap for direct filling of cooling agents
566.00€ - 798.00€
Especificaciones
Material | Tubos de politetrafluoroetileno (DURAN) |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Agentes refrigerantes |
Incluye | Llave de paso de válvula (con dispositivo de retención) para drenaje de condensación |
Cantidad | 1 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10420903
|
Lenz Laborglasintrumente™
05355546 |
200 mL |
566.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10365831
|
Lenz Laborglasintrumente™
05355558 |
500 mL |
798.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- With valve stopcock (with retaining device)
- For condensate drain
- Low cooling agent consumption due to double-walled design
- Apparatus connection: socket NS 29/32
- Vacuum pump connection: cone NS 29/32
- Made of DURAN™ tubing
Especificaciones
Tubos de politetrafluoroetileno (DURAN) | |
Agentes refrigerantes | |
Llave de paso de válvula (con dispositivo de retención) para drenaje de condensación | |
1 |