Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de silicona curada con peróxido Masterflex™ I/P™
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona. El tubo para bomba de precisión I/P™ de silicona curada con platino Masterflex™ proporciona un caudal preciso y reproducible. Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de bombeo peristáltico y alimentarias.
Marca:  Masterflex™ 96400-73
225.24 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21640" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 15.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11805201
  • 829.00€ / 7.50 metro
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas.Los tubos para bomba de precisión de silicona curada con platino Masterflex™ I/P™ proporcionan un caudal preciso y reproducible.Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de bombeo peristáltico y alimentarias.
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Tubos económicos con una mayor vida útil
Información de órdenes
En paquetes de 7,6 m
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de bombas
Esterilizable en autoclave
9,5 mm
73 mm
760 cm
Industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias
Estéril
De 0,2 a 8 l/min
8,8 m de agua
CO2: 25 147, O2: 4715, N2: 2284
de 230 °C
Clase de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP)
3/8 pulg
Silicona (curada al peróxido)
25 pies
Cabezales de bombas Masterflex™ I/P
-50 °C
73
3/8 pulg
29 pies de agua
Translúcido