Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de silicona curada con peróxido Masterflex™ I/P™
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona. El tubo para bomba de precisión I/P™ de silicona curada con platino Masterflex™ proporciona un caudal preciso y reproducible. Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de bombeo peristáltico y alimentarias.
475.00€ - 829.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de bombas |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Clase de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Silicona (curada al peróxido) |
Longitud global (imperial) | 25 pies |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11875191
|
Masterflex™
96400-26 |
26 |
529.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11805201
|
Masterflex™
96400-73 |
73 |
829.00€
7.50 metro |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11885191
|
Masterflex™
96400-82 |
82 |
475.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas.Los tubos para bomba de precisión de silicona curada con platino Masterflex™ I/P™ proporcionan un caudal preciso y reproducible.Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de bombeo peristáltico y alimentarias.
- Extrusión personalizada para ajustarse a bombas Masterflex
- Coherencia entre lotes para una mayor precisión y repetibilidad
- Superficies lisas; niveles inferiores de unión a proteínas
- Potencial lixiviable inferior
- Cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), la Farmacopea Europea (EP), FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Mayor capacidad de compresión física
- Vida útil del tubo más larga y económica
- Excelente resistencia al calor, baja compresión, inodoro y atóxico
- Translúcido
Información de órdenes
En paquetes de 7,6 m
Especificaciones
Tubos de bombas | |
Esterilizable en autoclave | |
25 pies | |
Cabezales de bombas Masterflex™ I/P | |
-50 °C | |
Translúcido |
Clase de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP) | |
Silicona (curada al peróxido) | |
760 cm | |
Industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias | |
Estéril | |
de 230 °C |