Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de silicona curada con peróxido Masterflex™ I/P™
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona. El tubo para bomba de precisión I/P™ de silicona curada con platino Masterflex™ proporciona un caudal preciso y reproducible. Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de bombeo peristáltico y alimentarias.
Marca:  Masterflex™ 96400-82
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11885191
  • 475.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas.Los tubos para bomba de precisión de silicona curada con platino Masterflex™ I/P™ proporcionan un caudal preciso y reproducible.Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de bombeo peristáltico y alimentarias.
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Tubos económicos con una mayor vida útil
Información de órdenes
En paquetes de 7,6 m
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de bombas
Esterilizable en autoclave
12,7 mm
25 pies
Cabezales de bombas Masterflex™ I/P
-50 °C
82
1/2 pulg
23 pies de agua
de 230 °C
Clase de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP)
1/2 pulg
Silicona (curada al peróxido)
760 cm
Industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias
Estéril
De 0,02 a 13 l/min
7,0 m de agua
Translúcido