Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Norprene™ L/S™
Adecuados para aplicaciones de vacío/presión
Marca:  Masterflex™ 06404-24
363.21 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11735148
  • 406.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Adecuados para aplicaciones de vacío/presión
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Tubos económicos con una mayor vida útil
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Silicona
Para aplicaciones que requieren una excelente resistencia química, al calor, al ozono y a la luz ultravioleta (UV)
Ácidos
De 2,8 a 1700 ml/min
8,8 m
20 psi
de 132 °C
6,4 mm
1520 cm
-51 °C
24
1/4 pulg
Negro opaco
660 mm
Tubos de bombas
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Norprene™ L/S™ > Tamaño del tubo: 24