Learn More
Fisherbrand™ Caja para portaobjetos de polipropileno
Almacene y transporte 25 portaobjetos de forma segura con las cajas de ABS resistente. Las cajas de portaobjetos de ABS de 25 posiciones de colores Fisherbrand™ almacenan portaobjetos estándar para microscopio en hendiduras ranuradas numeradas. Proporciona almacenamiento sin polvo y seguro.
Marca: Fisherbrand™
9.83 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10080kg
Descripción
Almacene y transporte 25 portaobjetos de forma segura con las cajas de ABS resistente. Las cajas de portaobjetos de ABS de 25 posiciones de colores Fisherbrand™ almacenan portaobjetos estándar para microscopio en hendiduras ranuradas numeradas. Proporciona almacenamiento sin polvo y seguro.
- Las cajas moldeadas rígidas sujetan de forma segura los portaobjetos en hendiduras ranuradas
- El revestimiento y las ranuras están numerados para corresponderse con la hoja de inventario de portaobjetos
- Disponible con revestimiento de espuma o corcho
- La cubierta de fricción se cierra fácilmente y permite un fácil acceso a los portaobjetos
- Apilable
Especificaciones
Caja de almacenamiento de portaobjetos | |
Tapa de cierre a fricción | |
25 (portaobjetos de microscopio de 25 x 75 mm o 1 x 3 pulg.) | |
Portaobjetos de microscopio estándar de 25 x 75 mm o 1 x 3 pulg. | |
35 mm | |
5,55 in | |
141 mm | |
ABS | |
Apilable | |
3 in | |
75 mm |
25 | |
Azul | |
141 x 88 x 35 mm | |
1,37 in | |
Hoja de inventario de portaobjetos | |
1 in | |
25 mm | |
Rectangulares | |
3,46 in | |
88 mm | |
Espuma |