Learn More
Fisherbrand™ Caja para portaobjetos de polipropileno
Almacene y transporte 25 portaobjetos de forma segura con las cajas de ABS resistente. Las cajas de portaobjetos de ABS de 25 posiciones de colores Fisherbrand™ almacenan portaobjetos estándar para microscopio en hendiduras ranuradas numeradas. Proporciona almacenamiento sin polvo y seguro.
5.60€ - 17.05€
Especificaciones
Tipo | Caja de almacenamiento de portaobjetos |
---|---|
Capacidad para portaobjetos | 25 |
Tipo de tapón | Tapa de cierre a fricción |
El dispositivo tiene | 25 (portaobjetos de microscopio de 25 x 75 mm o 1 x 3 pulg.) |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 141 x 88 x 35 mm |
Código de producto | Marca | Color | Material de revestimiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material de revestimiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11711476
|
Fisherbrand™
|
Azul | Espuma |
11.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11721476
|
Fisherbrand™
|
Rojo | Espuma |
5.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11731476
|
Fisherbrand™
|
Blanco | Espuma |
5.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11334135
|
Fisherbrand™
|
Rojo | Corcho |
14.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11314135
|
Fisherbrand™
|
Azul | Corcho |
14.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11324135
|
Fisherbrand™
|
Verde | Corcho |
17.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Almacene y transporte 25 portaobjetos de forma segura con las cajas de ABS resistente. Las cajas de portaobjetos de ABS de 25 posiciones de colores Fisherbrand™ almacenan portaobjetos estándar para microscopio en hendiduras ranuradas numeradas. Proporciona almacenamiento sin polvo y seguro.
- Las cajas moldeadas rígidas sujetan de forma segura los portaobjetos en hendiduras ranuradas
- El revestimiento y las ranuras están numerados para corresponderse con la hoja de inventario de portaobjetos
- Disponible con revestimiento de espuma o corcho
- La cubierta de fricción se cierra fácilmente y permite un fácil acceso a los portaobjetos
- Apilable
Especificaciones
Caja de almacenamiento de portaobjetos | |
Tapa de cierre a fricción | |
141 x 88 x 35 mm | |
35 mm | |
5.55 in. | |
ABS | |
88 mm |
25 | |
25 (portaobjetos de microscopio de 25 x 75 mm o 1 x 3 pulg.) | |
Portaobjetos de microscopio estándar de 25 x 75 mm o 1 x 3 pulg. | |
Hoja de inventario de portaobjetos | |
141 mm | |
Apilable |