Learn More
Fisherbrand™ Cinta de marcado
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.15880kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17847271
  • 11.05€ / paquete de 6
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
  • Fuerte, duradera y resistente a los ácidos, el agua y el aceite
  • Excelente para la codificación por colores
  • Resisten temperaturas de -23 a +121 °C (de -10 a +250 °F)
  • Se puede escribir en ella con bolígrafo, lápiz o rotulador permanente
  • Se adhiere a la mayoría de las superficies, como vidrio, plástico y metal
  • Se retira limpia y fácilmente
  • Las cintas se suministran sin dispensador
Especificaciones
Especificaciones
Verde agua
Papel
Resistente al agua, al aceite y al ácido
De -10 a 250 °F
54,86 m x 1,27 cm (14 yardas x 0,5 pulg)
13 m
13 mm
Cinta
Cinta de etiquetado de color
6/paq.
De -23 °C a +121 °C
14 yd
0,5 in