Learn More
Fisherbrand™ Cinta de marcado
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
11.05€ - 190.00€
Especificaciones
Formato | Cinta |
---|---|
Material | Papel |
Tipo de producto | Cinta de etiquetado de color |
Para utilizar con (aplicación) | Resistente al agua, al aceite y al ácido |
Cantidad | 6/paq. |
Código de producto | Marca | Color | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17857271
|
Fisherbrand™
|
cobre | 14 yd | 13 m |
11.05€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15884585
|
Fisherbrand™
|
Gris | 14 yd | 13 m |
51.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17867271
|
Fisherbrand™
|
Lavanda | 14 yd | 13 m |
12.07€
paquete de 6 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17877271
|
Fisherbrand™
|
Verde lima | 14 yd | 13 m |
11.40€
paquete de 6 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17887271
|
Fisherbrand™
|
Rosa | 14 yd | 13 m |
11.05€
paquete de 6 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15894585
|
Fisherbrand™
|
Color morado | 14 yd | 13 m |
53.45€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15814585
|
Fisherbrand™
|
Blanco | 14 yd | 13 m |
55.37€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15824585
|
Fisherbrand™
|
Amarillo | 14 yd | 13 m |
53.60€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15834585
|
Fisherbrand™
|
Verde | 14 yd | 13 m |
53.60€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15844585
|
Fisherbrand™
|
Rosa | 14 yd | 13 m |
53.65€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15864585
|
Fisherbrand™
|
Naranja | 14 yd | 13 m |
53.65€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15874585
|
Fisherbrand™
|
Azul | 14 yd | 13 m |
53.65€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17847271
|
Fisherbrand™
|
Verde agua | 14 yd | 13 m |
11.05€
paquete de 6 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17887241
|
Fisherbrand™
|
cobre | 60 yd | 55 m |
41.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15854555
|
Fisherbrand™
|
Gris | 60 yd | 55 m |
190.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17897241
|
Fisherbrand™
|
Lavanda | 60 yd | 55 m |
43.10€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17817251
|
Fisherbrand™
|
Rosa | 60 yd | 55 m |
41.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15884545
|
Fisherbrand™
|
Blanco | 60 yd | 55 m |
190.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15804555
|
Fisherbrand™
|
Verde | 60 yd | 55 m |
190.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15824555
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 60 yd | 55 m |
190.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17877241
|
Fisherbrand™
|
Verde agua | 60 yd | 55 m |
41.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17807251
|
Fisherbrand™
|
Verde lima | 60 yd | 55 m |
41.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15834555
|
Fisherbrand™
|
Orange | 60 yd. | 55 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15844555
|
Fisherbrand™
|
Blue | 60 yd. | 55 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15814555
|
Fisherbrand™
|
Pink | 60 yd. | 55 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15894545
|
Fisherbrand™
|
Yellow | 60 yd. | 55 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15864555
|
Fisherbrand™
|
Violet | 60 yd. | 55 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
- Fuerte, duradera y resistente a los ácidos, el agua y el aceite
- Excelente para la codificación por colores
- Resisten temperaturas de -23 °C a +121 °C
- Se puede escribir en ella con bolígrafo, lápiz o rotulador permanente
- Se adhiere a la mayoría de las superficies, como vidrio, plástico y metal
- Se retira limpia y fácilmente
- Las cintas se suministran sin dispensador
- El tamaño del núcleo es de 1 pulgada
Especificaciones
Cinta | |
Cinta de etiquetado de color | |
6/paq. | |
De -23 °C a +121 °C | |
13 mm |
Papel | |
Resistente al agua, al aceite y al ácido | |
De -10 a 250 °F | |
0,5 in |