Learn More
Epredia™ Sistema de almacenamiento ColorStack
Logre niveles más altos de organización al archivar los portaobjetos con los sistemas de almacenamiento Epredia™ ColorStack.
Marca: Epredia™ E43/12C/WHITE
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Logre niveles más altos de organización al archivar los portaobjetos con los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific™ ColorStack. Un método visual eficaz de clasificación, estos sistemas son un complemento perfecto para las cabinas estándar y se pueden utilizar con la serie de cabina LabStack. La cabina es de metal con revestimiento de epoxi en color crema. Los cajones codificados por colores tienen frentes de plástico de color; disponibles en 10 tonos diferentes.
- Es totalmente compatible con todas las cabinas, bases y opciones estándar.
- El archivador es de metal con revestimiento de epoxi crema; los cajones tienen frontales de plástico de color.
- Cada archivador viene con 14 cajones de un color.
- Los cajones del archivador de 14 cajones estándar se pueden cambiar fácilmente con los cajones ColorStack.
- La cubierta superior especial es de color crema para combinar con el archivador de 14 cajones ColorStack.
Especificaciones
Archivador de 14 cajones | |
Blanco |