Learn More
Epredia™ Sistema de almacenamiento ColorStack
Logre niveles más altos de organización al archivar los portaobjetos con los sistemas de almacenamiento Epredia™ ColorStack.
301.00€ - 320.00€
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12151820
|
Epredia™
E43/12C/BLUE |
Azul |
320.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12111830
|
Epredia™
E43/12C/TAN |
Canela |
320.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12141820
|
Epredia™
E43/12C/AQUA |
Verde agua |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12191820
|
Epredia™
E43/12C/ORANGE |
Naranja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12131830
|
Epredia™
E43/12C/YELLOW |
Amarillo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12121830
|
Epredia™
E43/12C/WHITE |
Blanco |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Description
Logre niveles más altos de organización al archivar los portaobjetos con los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific™ ColorStack. Un método visual eficaz de clasificación, estos sistemas son un complemento perfecto para las cabinas estándar y se pueden utilizar con la serie de cabina LabStack. La cabina es de metal con revestimiento de epoxi en color crema. Los cajones codificados por colores tienen frentes de plástico de color; disponibles en 10 tonos diferentes.
Incluye
- 14 cajones de un solo color
Compatibilidad
- Es totalmente compatible con todas las cabinas, bases y opciones estándar.
- Los cajones ColorStack se pueden sustituir fácilmente en una cabina estándar de 14 cajones.
- La cubierta superior especial es de color crema para conjugar con la cabina de 14 cajones ColorStack.
Specifications
Archivador de 14 cajones |