Learn More
Tenak™ Gradilla cómoda para congeladores verticales
Aumenta la flexibilidad en el laboratorio. Las gradillas cómodas Tenak™ para congeladores verticales garantizan un proceso de funcionamiento más ergonómico al trabajar con muestras.
197.00€ - 232.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla cómoda |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
N.° por paquete | 1 Paq. |
Anchura (métrico) | 140 mm |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15230724
|
Tenak™
TE24136 |
Cajas (32) |
215.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15240724
|
Tenak™
TE24138 |
Cajas (36) |
227.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15280724
|
Tenak™
TE24154 |
Cajas (35) |
218.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15290714
|
Tenak™
TE24126 |
Cajas (24) |
197.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15290724
|
Tenak™
TE24156 |
Cajas (40) |
232.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Criocajas colocadas en cajones
- Peso de funcionamiento reducido
- Se pueden utilizar con todos los modelos de congeladores
- Fabricado con acero inoxidable
- Se vende sin criocajas
Especificaciones
Gradilla cómoda | |
Congeladores verticales | |
140 mm |
Acero inoxidable | |
1 Paq. | |
32 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Tenak™ Gradilla cómoda para congeladores verticales