Learn More
Tenak™ Gradilla cómoda para congeladores verticales
Aumenta la flexibilidad en el laboratorio. Las gradillas cómodas Tenak™ para congeladores verticales garantizan un proceso de funcionamiento más ergonómico al trabajar con muestras.
Marca: Tenak™ TE24126
Descripción
- Criocajas colocadas en cajones
- Peso de funcionamiento reducido
- Se pueden utilizar con todos los modelos de congeladores
- Fabricado con acero inoxidable
- Se vende sin criocajas
Especificaciones
Gradilla cómoda | |
Cajas (24) | |
Congeladores verticales | |
424 x 140 x 288 mm | |
288 mm | |
424 mm |
8 x 3 | |
Acero inoxidable | |
1 Paq. | |
140 mm | |
32 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.