Learn More
Fisherbrand™ Gradilla reversible para PCR de polipropileno
Invierta la gradilla para pocillos de microtubos con diferente tamaño. La gradilla reversible para PCR™ de polipropileno Fisherbrand™ incluye pocillos para tubos de 0,2 ml, 0,5 ml y 1,5 ml. Las bisagras extraíbles se ajustan a ambos lados y la gradilla es totalmente esterilizable en autoclave. Fabricada con polipropileno resistente en una variedad de colores.
Marca: Fisherbrand™ HS2344AF
Descripción
La gradilla de tubos perfecta para muestras de PCR™ y otras necesidades de almacenamiento de tubos- La gradilla reversible incluye pocillos para microtubos en ambos lados
- El lado de PCR de la gradilla contiene 8 o 12 tiras de tubos de 0,2 ml o 168 tubos individuales (diámetro del pocillo: 5,5 mm)
- El reverso admite 40 tubos de 0,5 ml (diámetro del pocillo: 7,6mm)
- Ambos laterales de la gradilla tienen 12 pocillos para tubos de 1,5 ml (diámetro del pocillo: 11,4mm)
- Fabricada en polipropileno resistente en cinco colores variados por paquete
- La tapa con bisagra extraíble encaja de forma segura en ambos lados
Especificaciones
PCR Tubes | |
None | |
No estéril | |
5 Pk. | |
5.2 in. | |
2.2 lb. |
Rectangular | |
Sí | |
0.2 mL, 0.5 mL and 1.5 mL Tubes | |
8,1 in | |
2,1 in |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24162Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
Consumibles Promoción Mensual
Descubra ofertas mensuales exclusivas en consumibles esenciales para obtener un ahorro insuperable.Promo Code: 24222Expires: 2025-03-31
New Offer Ahorra hasta un 92%