Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de PCR de polipropileno
Invierta la gradilla para almacenar un tamaño de microtubo diferente. Las gradillas de microtubos reversibles de 96 pocillos Fisherbrand™ incluyen lengüetas fáciles de agarrar para un manejo y almacenamiento seguros.
Marca: Fisherbrand™
80.94 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.98000kg
Descripción
- Fabricados en polipropileno
- Matrix 8 × 12 estándar
- Las lengüetas de cada extremo de la gradilla encajan la tapa en su sitio
- Pocillos de 0,5 ml separados por líneas moldeadas para facilitar su visualización
- Los anillos elevados de alrededor de los pocillos de 1,5 a 2 ml facilitan la retirada de tubos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Gradilla para microtubos | |
Sí | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos de microcentrífuga (0,5 ml y 1,5/2 ml), Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL) | |
96/lateral | |
None | |
Non-sterile | |
5/paq. | |
246 mm | |
121 mm | |
50 mm | |
11 mm/7,6 mm |
Anillos elevados, tapas | |
8 x 12 | |
Variados (azul, verde, morado, amarillo, naranja), Green, Purple, Yellow, Orange | |
Polipropileno | |
Rectangular, Rounded Corners | |
Sí | |
1.5 to 2 mL and 0.5 mL Centrifuge Tubes | |
246 x 121 x 50 mm | |
9.7 in. | |
4.8 in. | |
2 in. |