Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de microtubos reversibles de 96 pocillos
Invierta la gradilla para almacenar un tamaño de microtubo diferente. Las gradillas de microtubos reversibles de 96 pocillos Fisherbrand™ incluyen lengüetas fáciles de agarrar para un manejo y almacenamiento seguros.
84.25€ - 99.55€
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla para microtubos
Incluye Anillos elevados, tapas
Cierre incluido Sí
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
11728174
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
HS2345AF
Variados (azul, verde, morado, amarillo, naranja), Green, Purple, Yellow, Orange
99.55€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11738174
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
HS2345BF
Natural
99.55€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11978014
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
HS2345FF
Amarillo
84.25€
paquete de 5
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11958014
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
HS2345CF
Azul
90.25€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11968014
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
HS2345DF
Verde
85.90€
paquete de 5
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Almacenamiento de microtubos personalizado y seguro
  • La gradilla reversible tiene capacidad para 96 microtubos a cada lado
  • Lengüetas laterales de fácil agarre para la manipulación y el almacenamiento de las gradillas
  • Las cubiertas transparentes protegen los tubos y permiten el apilado de varias gradillas
  • Las lengüetas en cada extremo fijan la tapa de la gradilla en su sitio
  • Disponible en cinco colores brillantes para una fácil clasificación e identificación
Pocillos fáciles de ver y tubos fáciles de retirar
  • Los pocillos pequeños están separados por líneas de cuadrícula moldeadas para facilitar su visualización
  • Los anillos elevados alrededor de los pocillos más grandes facilitan la retirada de tubos
  • Codificación alfanumérica para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
Gradilla para microtubos
Sí
Esterilizable en autoclave
Polipropileno
Sí
2 in
Anillos elevados, tapas
8 x 12
Tubos de microcentrífuga (0,5 ml y 1,5/2 ml), Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL)
None
No estéril
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Gradillas de microtubos reversibles de 96 pocillos