Learn More
Koflo Mezcladores de tubos de PVC transparentes Koflo
Mix fluids as you pump them through a pipe line with this Clear PVC Schedule 40 Pipe In-Line Static Mixer.
Marca:  Koflo 04669-91
197.30 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11794149
  • 208.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Achieve a 100% mixed output:
    • Install these mixers directly into your process line to achieve a 100% mixed output—mixing elements are welded inside the pipe.
  • Visual check of your mixing process:
    • The clear PVC mixers are ideal for a visual check of your mixing processes.
  • All mixers have threaded ends.
  • Choose PVC, 316 stainless steel, PVDF, or PFA.
  • Models with removable elements are available on request.
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
15 mm
305 mm
PVC transparente
Líquidos de mezcla
0.6 in.
12 in.
Mixer with 12 Elements
Mezclador de tubos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Koflo Mezcladores de tubos de PVC transparentes Koflo > Diámetro: 15mm; 12 elementos