Learn More
Eppendorf™ Rotores Concentrador Plus
Solución ergonómica, intuitiva y duradera que se adapta cómodamente a la mesa de trabajo del laboratorio
Marca: Eppendorf™ 5490036000
444.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La avanzada tecnología de calentamiento proporciona el mejor tratamiento posible de las muestras y garantiza una concentración de vacío rápida, eficaz y suave de muestras de ADN/ARN, nucleótidos, proteínas y otras muestras de líquidos o húmedas. La nueva tapa con revestimiento proporciona una excelente resistencia química contra ácidos y disolventes orgánicos agresivos (p. ej. TFA, DMSO).
- El Concentrator Plus está disponible en tres configuraciones para satisfacer las necesidades específicas del laboratorio de los clientes:
- Concentrator básico para conectar a una bomba de vacío
- Sistema completo con una bomba de PTFE integrada, resistente a los disolventes, sin mantenimiento y sin aceite, y trampa de condensación
- El sistema completo con puerto de vacío le aporta mayor capacidad. Permite utilizar la bomba de vacío integrada por separado – sin necesidad de desconectarlo del sistema
- Selección de 3 modos de funcionamiento (vacufuge, centrífuga y desecador) para una gran variedad de necesidades de aplicaciones
- Selección de tres modos de aplicación (acuoso, alcohol o con alta presión de vapor) para corresponderse con el disolvente de la muestra: reducción del tiempo de procesamiento en hasta un 20 %
- La selección de 4 niveles de calentamiento (ambiente, 30C, 45 °C, 60 °C) permite una concentración segura y eficiente de varias muestras
- La función de freno se puede desactivar de manera opcional para su uso con muestras delicadas
Especificaciones
Rotor F-45-24-12 | |
24 x 6 mL | |
12 mm |
Rotor de Concentrator Plus | |
100 mm | |
Centrífuga Concentrador Plus |
Título del producto
Eppendorf™ Rotores Concentrador Plus > Capacidad: 24 x 6 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido